Läs mer
MP BIOMEDICALS FAST DNA-radering 500 ml
Produktkod. 31874170 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
31874170 500 mL
1 options
Produktkod. 31874170 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 112463500
 Begränsad artikel
I lager
Snabb DNA-dekontaminering på bara 10 minuter. Effektiv över vanliga laboratorieytor med ett enkelt och effektivt arbetsflöde, idealiskt för att underhålla rena PCR-arbetsstationer.
  • FAST DNA Erase är en färdig, klar och färglös vätska som är utformad för att eliminera DNA-kontaminering från vanliga laboratorieytor, inklusive bänkskivor, plast, rostfritt stål och glas.
  • Ansökningsanteckningar: FAST DNA Erase är avsett att dekontaminera laboratorieytor, apparater samt plast- och glaskärl.
  • Användningsbeskrivning: Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter avsedda för forskning eller vidare tillverkning och är inte avsedda för direkt mänskligt bruk.
  • Nyckelapplikation: Borttagning av DNA-kontaminering
Specifikationer
Färgkodad Nej
Form Flytande spray
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • FAST DNA Erase
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .