Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvbotten, 750 ml
Produktkod. 15153025 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15153025 750 mL
1 options
Produktkod. 15153025 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7542700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    2395.76 SEK / Paket med 1
    Save 149.24 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Tål extrema temperaturer och högt vakuum. Labconco™ Fast-Freeze™ Flask Bottom, 750mL är en ersättningskolv i klart borosilikatglas för användning i Labconco™ torkkammare och grenrör. Lock och adapter säljs separat.
  • Fast-Freeze Kolvar tål extrema temperaturer och högt vakuum
  • Finns i klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas
  • Komplett Fast-Freeze Enheten består av gummitopp, glasbotten och filterpapper
    • Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
  • Flaskor fästs med adaptrar till ventilportar på Labconco™ Torkkammare och grenrör
    • Adaptrar finns i borosilikatglas eller rostfritt stål
  • Kolvar och adaptrar är kompatibla med alla märken frystorkar som har ventilportar med 1/2 tum eller 3/4 tum diameter
  • Glaskolvar tål max temperatur på 490 °C
  • Flasktoppare tål en maxtemperatur på 450 °C
Specifikationer
Stängningsmaterial Gummi
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Labconco Torkkammare och grenrör
Höjd (metrisk) 162 mm
Inkluderar Endast bottenkolven
Produkttyp Fast-Freeze Kolv
Form Cylindrisk
Temperaturområde (metriskt) Upp till 490 °C
Vikt (engelska) 1,0 lb (frakt)
Disponibel Återanvändbar
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 90.2 mm
Vikt (metrisk) 0,5 kg (frakt)