Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze Endast kolvens botten, bärnsten
Produktkod. 16685065 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
600 mL
750 mL
Diameter (engelska) Yttre:
3,9 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelska) Yttre
16685065 600 mL 3,9 tum.
17938480 750 mL 3,9 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16685065 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7542801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2450.12 SEK / Paket med 1
    Save 314.88 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Används i frystorkningsprocessen och är kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning. Labconco™ Fast-Freeze Endast kolvbotten, bärnsten är gjord av höghållfast borosilikatglas för att motstå extrema temperaturer och högt vakuum.
  • Har en bred munöppning för enkel lastning och rengöring
  • Platt botten minskar spill och ger bättre balans
  • Bärnstensfärgat glas skyddar ljuskänsliga prover
  • Finns i 300 ml, 600 ml, 750 ml och 900 ml
  • Botten finns separat som ersättningskomponenter
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3,9 tum.
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Bärnstensflaska
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 99.1 mm
Vikt (metrisk) 1 kg