Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Produktkod. 15777912 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15777912 300 mL Varje
15787912 600 mL Varje
15707922 750 mL Varje
15797912 900 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15777912 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7540601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 SEK
    3249.86 SEK / Paket med 1
    Save 650.14 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i frystorkningsprocessen. Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering är lätt att hantera och snabb att ladda prover under experimenten.
  • Kolvarna är gjorda av höghållfast borosilikatglas som tål hög värme och djupt vakuum
  • Består av gummitopp, glasbotten och en förråd av filterpapper
  • Silikongummi snäpp-på toppen för att ge tillförlitliga högvakuumtätningar
  • Bärnstensfärgad färg skyddar ljuskänsliga prover
  • Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
  • Breda öppningar för enkel lastning och rengöring
  • Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
  • Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
  • Finns i 300 ml, 600 ml, 750 ml och 900 ml
  • Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
Specifikationer
Färg Bärnsten
Beskrivning Färg: Amber
Diameter (engelska) Yttre 4,4 tum.
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Kolvsats
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 59.2 mm
Vikt (metrisk) 1 kg