Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Produktkod. p-6962080 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15777912
Brand: Labconco™ 7540601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i frystorkningsprocessen. Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering är lätt att hantera och snabb att ladda prover under experimenten.
  • Kolvarna är gjorda av höghållfast borosilikatglas som tål hög värme och djupt vakuum
  • Består av gummitopp, glasbotten och en förråd av filterpapper
  • Silikongummi snäpp-på toppen för att ge tillförlitliga högvakuumtätningar
  • Bärnstensfärgad färg skyddar ljuskänsliga prover
  • Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
  • Breda öppningar för enkel lastning och rengöring
  • Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
  • Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
  • Finns i 300 ml, 600 ml, 750 ml och 900 ml
  • Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
Specifikationer
Färg Bärnsten
Beskrivning Färg: Amber
Diameter (engelska) Yttre 4,4 tum.
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Kolvsats
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 59.2 mm
Vikt (metrisk) 1 kg