Description
Requires
Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar.
Höghållfast borosilikatglasbotten för att klara extrema temperaturer och högt vakuum
- Har en bred munöppning för att ladda snabbt och enkelt
- Platt botten minskar spill och ger bättre balans
- Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv frystorkning säkerställs
- Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 2,32 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 5,7 tum. |
| Höjd (metrisk) | 14.5 cm |
| Produkttyp | Kolv |
| Vikt (engelska) | 1.5 lb. |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mun stil | Bred |
| Bottenform | Plan |
| Show More |