Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, endast kolvens botten
Produktkod. 15163025 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15163025 2000 mL Varje
15143025 300 mL Varje
15123025 80 mL Varje
15113025 120 mL Varje
10524735 40 mL Varje
11874740 600 mL Varje
14841301 900 mL -
11884740 1200 mL Varje
15133025 150 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15163025 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7543200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 SEK
    3706.78 SEK / Paket med 1
    Save 238.22 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar.
Höghållfast borosilikatglasbotten för att klara extrema temperaturer och högt vakuum.
Höghållfast borosilikatglasbotten för att klara extrema temperaturer och högt vakuum
  • Har en bred munöppning för att ladda snabbt och enkelt
  • Platt botten minskar spill och ger bättre balans
  • Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv frystorkning säkerställs
  • Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3,55 tum.
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 14,96 tum.
Höjd (metrisk) 38 cm
Produkttyp Kolv
Vikt (engelska) 4 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 90.2 mm
Vikt (metrisk) 1.8 kg