Läs mer
Fast Garnet GBC Base 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10501981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10501981 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10501981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153260250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-56-3
Molekylformel C14H15N3
Molekylvikt (g/mol) 225.295
MDL-nummer MFCD00007733
InChI-nyckel PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC-namn 2-metyl-4-[(2-metylfenyl)diazenyl]anilin
LEDER CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Garnet GBC base
Namnnotering 97%
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Merck Index 15, 415
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 225.29
Procent renhet ≥96.0%
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Brun/Röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Garnet GBC base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.