Läs mer
Snabb granat GBC bas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408060 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408060 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11408060 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210169080
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast garnet GBC base
CAS 97-56-3
Molekylformel C14H15N3
Synonym Oil yellow 170, Solvent yellow 3
InChI-nyckel PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
IUPAC-namn 2-metyl-4-[(2-metylfenyl)diazenyl]anilin
Molekylvikt (g/mol) 225.295
PubChem CID 7340
Formel vikt 225.3
Färg Orange
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver