Läs mer
Fast Garnet GBC base, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463319
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463319 100 g 100g
15473319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60574.22
Request Bulk or Custom Format
CI 11160
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CI 11160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-56-3
Molekylformel C14H15N3
Molekylvikt (g/mol) 225.295
MDL-nummer MFCD00007733
InChI-nyckel PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 11160; Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC-namn 2-metyl-4-[(2-metylfenyl)diazenyl]anilin
LEDER CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Garnet GBC base
Smältpunkt 101°C to 102°C
Linjär formel CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Beilstein 6506005
Merck Index 14,420
Formel vikt 225.29
Odör Odorless
Färg Brun/Orange
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.