Läs mer
Fast Garnet GBC Salt, TRC
Produktkod. 30406966
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406966 100 mg
30396022 1 g
30401154 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF101890100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-89-3
Molekylformel C14H13N4 . HO4S
Molekylvikt (g/mol) 334.35
Synonym Garnet GBC Salt, 2-Methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium Hydrogen Sulfate, 4-(o-Tolylazo)-o-toluenediazonium Hydrogen Sulfate (6CI)
IUPAC-namn vätesulfat; 2-metyl-4-[(E)-(2-metylfenyl)diazenyl]bensendiazonium
LEDER Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2.OS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Garnet GBC Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formel vikt 334.0736