Läs mer
MedChemExpress Fast Green FCF
Produktkod. 16432429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16432429 1 g
1 options
Produktkod. 16432429 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0914
MedChemExpress Fast Green FCF is a sea green triarylmethane food dye.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Synonym FD & C Green No. 3 ∣ Food green 3 ∣ C.I. 42053
CAS 2353-45-9
Molekylvikt (g/mol) 808.85 g/mol
Löslighet H2O : 10 mg/mL (12.36 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV