Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Snabbgrön FCF
Beskrivning
Färg för att visa kollagen, muskler, cytoplasma och celler i däggdjursvävnader Fast Green FCF används som en kvantitativ färgning för histoner och proteinfärgning vid elektrofores. Det används också som matfärgämne, som absorberas dåligt av tarmen. Den används till konserverade gröna ärtor och andra grönsaker, geléer, såser, fisk och desserter. Det anses vara en ersättning för ljusgrönt SF gulaktig i Massons trikrom. Vidare används det i vävnadsfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Färg för att visa kollagen, muskler, cytoplasma och celler i däggdjursvävnader Fast Green FCF används som en kvantitativ färgning för histoner och proteinfärgning vid elektrofores. Det används också som matfärgämne, som absorberas dåligt av tarmen. Den används till konserverade gröna ärtor och andra grönsaker, geléer, såser, fisk och desserter. Det anses vara en ersättning för ljusgrönt SF gulaktig i Massons ′trikrom. Vidare används det i vävnadsfärgning.
Löslighet Löslig i
vatten, glycerin, glykol och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fast Green FCF |
| Smältpunkt | ∼290°C (decomposition) |
| Beilstein | 5718212 |
| Merck Index | 14,3941 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol. |
| Formel vikt | 808.86 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Kvantitet | 5 g |
Säkerhet och hantering
- Fast Green FCF
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Green 3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.