Läs mer
Fast Green FCF, Fisher BioReagents
Produktkod. 11443054
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443054 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11443054 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP12310
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fast Green FCF is a protein stain for collagenous tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Green FCF
Smältpunkt 290°C
CAS 2353-45-9
Analysprocentintervall ≥90.0 %
Molekylformel C37H34N2Na2O10S3
MDL-nummer MFCD00013053
Merck Index 15, 3978
Synonym FD & C Green No. 3
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn disodium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-5-hydroxybenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 808.84
PubChem CID 16887
Lambda Max 620 to 624nm
Formel vikt 808.85
Procent renhet ≥90.0%
Förpackning Glass Bottle
Färgindex nr. 42053
Färg Red
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Green FCF
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.