Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fast Green Fcf |
| CAS | 2353-45-9 |
| Molekylformel | C37H34N2Na2O10S3 |
| MDL-nummer | MFCD00013053 |
| InChI-nyckel | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatriumbis(4-{etyl[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino}fenyl)(4-hydroxi-2-sulfonatofenyl)metylium |
| Molekylvikt (g/mol) | 808.84 |
| PubChem CID | 16887 |
| Formel vikt | 808.84 |
| Visa mer |