Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fast Green FCF, ren, certifierad
Produktkod. 10780862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10780862 25 g Glasflaska 25g
11906941 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780862 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 410530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2353-45-9
Molekylformel C37H34N2Na2O10S3
Molekylvikt (g/mol) 808.84
MDL-nummer MFCD00013053
InChI-nyckel XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42053
PubChem CID 16887
IUPAC-namn dinatrium;2-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino]fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]-5-hydroxibensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Green FCF
Smältpunkt 290.0°C
Absorptionsförhållande 0.98 to 1.2
Färginnehåll 85% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/L (25°C).
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 622 to 626nm
Formel vikt 808.84
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Bordeaux till Maroon
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast green FCF
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.