Läs mer
Applied Biosystems™ Snabb MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR Kit
Produktkod. 30000675 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
30000675 1 kit
1 options
Produktkod. 30000675 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4370489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16350.00 SEK
    14560.00 SEK / Paket med 1
    Save 1790.00 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-03-2027
Fasten MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kit använder ny Fast-teknologi och ger bakterieidentifiering från koloni till resultat på så lite som 5 timmar med Veriti™ 96-brunnars Thermal Cycler.
Fast MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kitet använder ny Fast-teknik och ger bakterieidentifieringar från kolonin till resultat på så lite som 5 timmar med Veriti™ 96-well Thermal Cycler. Detta kit är också kompatibelt med GeneAmp™ PCR System 9700. De PCR-förstärkta produkterna som genereras med detta kit kan sekvenseras med 500 16S MicroSEQ™ rDNA Seqencing Kit. De två kiten tillsammans möjliggör amplifiering och sekvensering av 500 baspar av rRNA-genen 16S. Dessa sekvenser kan sedan jämföras med MicroSEQ™ ID Analysis Softwares 16S rDNA 500-bibliotek för att få en identitetsmatchning. Detta kit innehåller varken protokoll eller Quick Reference Card.
  • Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat inom 24 timmar.
  • Mätning oberoende av tillväxtkrav gör det möjligt att identifiera bakterier med objektiva kriterier.
  • Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
  • Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
  • Kräver minimal träning – samma arbetsflöde som MicroSEQ™ D2 LSU-svampkitet.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerar System fördelarna med MicroSEQ™ ID mjukvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ™ bakteriella och svampapplikationer samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje kit innehåller tillräckligt med PCR Master Mix för att utföra 50 PCR-amplifieringar, 5 negativa kontrollanalyser och 5 positiva kontrollanalyser. Ett rör med positiv kontroll E. coli DNA och ett med vatten (för användning som negativ kontroll) ingår också.
Förvaras vid -15 C °till -25 C °vid mottagandet. Efter första användningen, förvara vid °2  C till °8 C i ett PCR-renrum.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Reaktionshastighet Snabb
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
För användning med (utrustning) Veriti Thermal Cycler
Bibliotek Anpassningsbart, bakteriebibliotek (> 2000 arter)
Produktlinje MicroSEQ
Produkttyp rDNA PCR Kit
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is
Programvara MicroSEQ™ Programvara för ID-analys
Mål 1:a 500 bp av 16S rRNA-genen
Målorganismklass Bakterier
För användning med (applikation) Standard PCR
Provtyp DNA (genomiskt)