Läs mer
Applied Biosystems™ Snabb MicroSEQ™ D2 Svamp rDNA PCR Kit
Produktkod. 30000669 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
30000669 1 Kit
1 options
Produktkod. 30000669 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4382397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13125.00 SEK
    11330.00 SEK / Paket med 1
    Save 1795.00 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Detta kit är PCR-komponenten i FAST MicroSEQ svampidentifieringssystem, med tillräckligt med reagenser för 50 PCR-amplifieringar av okända svamp-DNA.
Detta kit är PCR-komponenten i FAST MicroSEQ™ Fungal Identification System, med tillräckligt med reagenser för 50 PCR-förstärkningar av svamp-DNA-okända. Sekvenseringskomponenten i kitet krävs för artidentifiering. Tillsammans erbjuder de två kiten en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta svampar.
  • Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat på mindre än 24 timmar.
  • Mätning oberoende av tillväxtbehov gör det möjligt att identifiera svampar med hjälp av objektiva kriterier.
  • Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
  • Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
  • Kräver minimal träning; samma arbetsflöde som Full MicroSEQ™ Gene 16S rDNA Bacterial Identification Kit.
Specifikt och lätt att använda
Baserat på fylogenetisk analys av D2-regionen av stora subunit-ribosomala RNA-gensekvenser gör detta lättanvända kit det möjligt för dig att identifiera även de svåraste svamp-, jäst- och oomycetväxtpatogenerna. För att säkerställa exakta och specifika resultat jämför kitets mjukvara dina prover med en databas över D2-sekvenser från över 1000 validerade typarter.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerar System fördelarna med MicroSEQ™ ID mjukvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ™ bakteriella och svampapplikationer samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 50 identifieringar:
• PCR Master Mix (förvara vid °2 C till °8 C i PCR-renrum)
• Positivt PCR-kontroll-DNA (°2 C till °8 C i PCR-renrum)
• Negativ PCR-kontroll (2 °C till 8 °C i PCR-renrum)
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Reaktionshastighet Snabb
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 9800 Fast Thermal Cycler
Bibliotek Svampbibliotek (> 1100 arter), anpassningsbar
Produktlinje MicroSEQ
Produkttyp rDNA PCR Kit
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is
Programvara MicroSEQ™ Programvara för ID-analys
Mål D2-regionen av rRNA-genen
Målorganismklass Svampar
Målspecificitet Målspecifik
För användning med (applikation) Standard PCR
Provtyp DNA (genomiskt)