missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fast Red B Salt (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30408541
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408541 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30408541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF1500101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fast Red B Salt
CAS 49735-71-9
Molekylformel C10H7O6S2 • C7H6N3O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Methoxy-4-nitro-benzenediazonium 1,5-Naphthalenedisulfonate
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-9,15H
LEDER OC1=CC=C(C2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-(4-hydroxyphenyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 287.2918014
Formel vikt 198.0681
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.