Läs mer
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Produktkod. 17178580
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
17178580 Blått Paket med 100
17108590 Klart -
17188580 Rött -
17198580 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17178580 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7000033494
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Semi-engångsdukar av mikrofiber med fantastiska rengöringsegenskaper. Ger snabb och effektiv rengöring när den används med eller utan kemikalier på en rad olika ytor.
  • Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
  • Lint free cleaning on virtually any surface
  • Eliminates the need for cleaning agents in many cases
  • Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
  • Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleaning Cloth
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 360 mm
Material Microfiber
Färg Blått
Beskrivning Semi-disposable
Mått (L x B) 400 x 360 mm
För användning med (applikation) Quick and Effective Cleaning
Förpackningsmängd 10/Pk.