Läs mer
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Beskrivning
- Snabb och effektiv rengöring när den används med eller utan kemikalier
- Luddfri rengöring på praktiskt taget alla ytor
- Eliminerar behovet av rengöringsmedel i många fall
- Idealisk för rengöring av möbler och sanitetsgods
- Kan användas på alla typer av ytor, inklusive ömtåliga ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 360 mm |
| Material | Mikrofiber |
| Färg | Gult |
| Beskrivning | Semi-engångsbruk |
| Mått (L x B) | 400 x 360 mm |
| För användning med (applikation) | Snabb och effektiv rengöring |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |