Läs mer
Thermo Scientific™ FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas (1 U/μ L)
Produktkod. 10151000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
300 enheter
5 x 1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
300 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10151000 1 000 enheter -
10699730 5 x 1 000 enheter Paket med 5
10819230 300 enheter 300 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10151000 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EF0651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.00 SEK
    805.65 SEK / Paket med 1000
    Save 110.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Katalysera avlägsnandet av 5'- och 3'-fosfatgrupper från DNA, RNA, nukleotider och proteiner med hjälp av detta värmekänsliga alkaliska fosfatas.
FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas katalyserar frisättningen av 5'- och 3'-fosfatgrupper från DNA, RNA och nukleotider. Detta enzym tar också bort fosfatgrupper från proteiner.
FastAP är ett nytt alkaliskt fosfatas, som är aktivt i alla Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar såväl som i PCR-buffertar. Den defosforylerar alla typer av DNA-ändar (trubbiga, 5'- och 3'-överhäng) på 10 minuter vid 37 °C. Enzymet inaktiveras på 5 minuter vid 75 °C. Därför krävs inte avlägsnande av alkaliskt fosfatas före ligering.
Höjdpunkter
  • Rekombinant enzym
  • Snabb defosforylering – 10 minuter vid 37 °C
  • Snabb och fullständig inaktivering – 5 minuter vid 75 °C
  • Samtidig digestion och defosforylering av vektor-DNA
  • 100 % aktiv i restriktionsenzym och PCR-buffertar
  • Ett protokoll för alla typer av DNA-ändar:
    • 5’ -överhäng
    • 3’ -överhäng
    • trubbiga ändar
    • enkla nukleotider
  • PCR-sanering i samband med Exo I
  • Proteindefosforylering
Användningsområden
  • Defosforylering av kloningsvektor-DNA för att förhindra recirkularisering under ligering
  • Samtidig digestion och defosforylering av vektor-DNA
  • Rengöring av PCR-produkter: nukleotidnedbrytning före sekvensering av PCR-produkt
  • Defosforylering av nukleinsyra 5'-terminaler före märkning med T4 polynukleotidkinas
  • Andra tillämpningar där defosforylering av DNA- och RNA-substrat är nödvändig
  • Proteindefosforylering
Notera
  • Bindning av FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas mot DNA kan resultera i ett bandskifte i agarosgeler. För att undvika detta, inkubera prover med 6 X DNA Loading Dye& SDS- lösning vid °65 C i 10 minuter och kyl på is före elektrofores.
  • FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas är aktivt i alla restriktionsenzymbuffertar och kan tillsättas direkt till digererat DNA. Värmeinaktivering av restriktionsenzymet före defosforyleringsreaktionen är inte nödvändig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration 1 U/μl
Enzym Fosfatas
Kompatibel buffert PCR-buffert, enzymbuffert
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Alkaliskt fosfatas
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.