Läs mer
Thermo Scientific™ FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas (1 U/μ L)
Produktkod. 10699730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
300 enheter
5 x 1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
300 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10699730
Brand: Thermo Scientific™ EF0652
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katalysera avlägsnandet av 5'- och 3'-fosfatgrupper från DNA, RNA, nukleotider och proteiner med hjälp av detta värmekänsliga alkaliska fosfatas.
FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas katalyserar frisättningen av 5'- och 3'-fosfatgrupper från DNA, RNA och nukleotider. Detta enzym tar också bort fosfatgrupper från proteiner.
FastAP är ett nytt alkaliskt fosfatas, som är aktivt i alla Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar såväl som i PCR-buffertar. Den defosforylerar alla typer av DNA-ändar (trubbiga, 5'- och 3'-överhäng) på 10 minuter vid 37 °C. Enzymet inaktiveras på 5 minuter vid 75 °C. Därför krävs inte avlägsnande av alkaliskt fosfatas före ligering.
Höjdpunkter
  • Rekombinant enzym
  • Snabb defosforylering – 10 minuter vid 37 °C
  • Snabb och fullständig inaktivering – 5 minuter vid 75 °C
  • Samtidig digestion och defosforylering av vektor-DNA
  • 100 % aktiv i restriktionsenzym och PCR-buffertar
  • Ett protokoll för alla typer av DNA-ändar:
    • 5’ -överhäng
    • 3’ -överhäng
    • trubbiga ändar
    • enkla nukleotider
  • PCR-sanering i samband med Exo I
  • Proteindefosforylering
Användningsområden
  • Defosforylering av kloningsvektor-DNA för att förhindra recirkularisering under ligering
  • Samtidig digestion och defosforylering av vektor-DNA
  • Rengöring av PCR-produkter: nukleotidnedbrytning före sekvensering av PCR-produkt
  • Defosforylering av nukleinsyra 5'-terminaler före märkning med T4 polynukleotidkinas
  • Andra tillämpningar där defosforylering av DNA- och RNA-substrat är nödvändig
  • Proteindefosforylering
Notera
  • Bindning av FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas mot DNA kan resultera i ett bandskifte i agarosgeler. För att undvika detta, inkubera prover med 6 X DNA Loading Dye& SDS- lösning vid °65 C i 10 minuter och kyl på is före elektrofores.
  • FastAP Värmekänsligt alkaliskt fosfatas är aktivt i alla restriktionsenzymbuffertar och kan tillsättas direkt till digererat DNA. Värmeinaktivering av restriktionsenzymet före defosforyleringsreaktionen är inte nödvändig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 U/μl
Enzym Fosfatas
Kompatibel buffert PCR-buffert, enzymbuffert
Kvantitet 5 x 1 000 enheter
Produkttyp Alkaliskt fosfatas