Beskrivning
Lambda-DNA (dam-), 0,7 % agaros, 8 klyvningsställen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Höjdpunkter
- 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
- 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
- Fullständig matsmältning på 5-15 minuter
- Direkt laddning på geler
- Ingen stjärnaktivitet
- 176 FastDigest tillgängliga enzymer
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter | 10X FastDigest Buffert och 10X FastDigest Grön buffert |
| För användning med (applikation) | Snabb klonanalys; Snabb beredning av DNA för kloning; Digestion av PCR-produkter; Snabb RFLP-genotypning; Nedbrytning av svårklyvt DNA |
| Kvantitet | 300μ L |
| Produkttyp | FastDigest™ BclI |
0