Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Buffert (10X)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
10X FastDigest Buffer är en proprietär matsmältningsbuffert som stöder 100 % aktivitet av alla FastDigest restriktionsenzymer. DNA/RNA-modifierande enzymer, såsom ligaser, fosfataser, kinaser och mesofila DNA-polymeraser har också 100 % aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer som används i nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning
Fördelar:
Dubbel och multipel digestion i en enda buffert med valfri kombination av enzymer.
Inga sekventiella nedbrytningar eller buffertförändringar behövs.
Fördelar:
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Produkttyp | Matsmältningsbuffert |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
| Produktlinje | FastDigest™ |