Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Grön buffert (10X)
Produktkod. 11836863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836863 5 x 1 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11836863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B72
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Proprietär matsmältningsbuffert som stödjer 100 % aktivitet av alla FastDigest restriktionsenzymer.
DNA/RNA-modifierande enzymer, såsom ligaser, fosfataser, kinaser och mesofila DNA-polymeraser har också 100 % aktivitet i FastDigest Grön buffert. Därför kan enzymer som används i nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
  • Dubbel och multipel digestion i en enda buffert med valfri kombination av enzymer
  • Inga sekventiella nedbrytningar eller buffertförändringar behövs
  • Tillåter direkt laddning av reaktionsblandningen på geler
  • Sparar pipetteringstid och eliminerar behovet av DNA-laddningsfärgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Matsmältningsbuffert
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Kvantitet 5 x 1 ml