Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Ndel
Produktkod. p-4521939 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100μ L (100 reaktioner)
2 x 500μ L (1 000 reaktioner)
300μ L (300 reaktioner)
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
300 reaktioner
Produktkod. 10349709
Brand: Thermo Scientific™ FD0583
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De FastDigest NdeI-restriktionsenzym känner igen CA^TATG-ställen och skär bäst vid 37 °C på 5-15 minuter med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: FauNDI).
Lambda-DNA digererad med Ndel, 0,7 % agaros, 7 klyvningsställen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Thermo Scientific FastDigest Ndel restriktionsenzym känner igen CA^TATG-stället och skär bäst vid 37 °C på 5 –15 minuter med universal FastDigest Buffert. Isoschizomerer: FauNDI.
Thermo Scientific FastDigest NdeI är en av en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100 % aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5 –15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014), alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • FastDigest NdeI (100μ L)
• 10X FastDigest Buffert (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grön buffert (1,0 ml)
Butik på– 20 °C.
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Nde I
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 100μ L (100 reaktioner)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över 5' utskjutande ändar
Inaktiveringstemperatur 65 °C