Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI: PROMO
Produktkod. 10755851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. 10755851
Brand: Thermo Scientific™ FD0973
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific FastDigest Nhel-restriktionsenzym känner igen G^CTAGC-stället och skär bäst vid 37 C °på 5 till 15 minuter med hjälp av universal FastDigest Buffert. Isoschizomerer: AsuNHI, BmtI.
  • 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
  • 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
  • 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
  • Direkt laddning på geler
  • Direkt laddning på geler
  • 176 FastDigest tillgängliga enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Kvantitet 1 vardera
Klipp webbplats G^CTAGC
Produkttyp Restriktionsenzym
Produktlinje FastDigest