Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest SmåI
Produktkod. 10110890 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ L (100 reaktioner)
200μ L (200 reaktioner)
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10110890 100μ L (100 reaktioner) -
10324630 200μ L (200 reaktioner) 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10110890 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer FD0663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 SEK
    382.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 67.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De FastDigest Smal-restriktionsenzym känner igen CCC^GGG-ställen och skär bäst vid 37 °C på 5-15 minuter med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: TspMI, XmaCI; neoschizomer: Xmal).
5' CCC↓ GGG 3'
3' GGG↑ CCC 5'
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel-DNA-digestion inom 5-15 minuter, vilket eliminerar behovet av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA-ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Funktioner
  • 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
  • 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
  • Slutför matsmältningen på 5 –15 minuter
  • Direkt laddning på geler
  • Ingen stjärnaktivitet
  • 176 FastDigest tillgängliga enzymer
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP-analys
Anteckningar
  • De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert.
  • För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus), den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
  • För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring FastDigest Smal (100μ L), 10X FastDigest Buffert (1,0 ml), 10X FastDigest Grön buffert (1,0 mL), Förvara vid– 20 °C.
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Sma I
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 100μ L (100 reaktioner)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över Trubbig
Inaktiveringstemperatur 65 °C