Beskrivning
5' CCC↓ GGG 3'
3' GGG↑ CCC 5'
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel-DNA-digestion inom 5-15 minuter, vilket eliminerar behovet av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA-ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Funktioner
- 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
- 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
- Slutför matsmältningen på 5 –15 minuter
- Direkt laddning på geler
- Ingen stjärnaktivitet
- 176 FastDigest tillgängliga enzymer
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP-analys
Anteckningar
- De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert.
- För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus), den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
- För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | FastDigest SmåI (200μ L), 10X FastDigest Buffert (1,0 ml), 10X FastDigest Grön buffert (1,0 mL), Förvara vid– 20 °C. |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Sma I |
| Kompatibel buffert | 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 200μ L (200 reaktioner) |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
| Visa mer |