Läs mer
FastDigest™ XapI-kampanj
Produktkod. 10420430 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet unitSize
10420430 50μ L 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 10420430 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer FD1383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
FastDigest XapI-restriktionsenzym känner igen R^AATTY-ställen och skär bäst vid 37 °C på 5-15 minuter med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: AcsI, ApoI).
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Funktioner
  • 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
  • 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
  • Fullständig matsmältning på 5-15 minuter
  • Direkt laddning på geler
  • Ingen stjärnaktivitet
  • 176 FastDigest tillgängliga enzymer
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP-analys
Notera
De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Komponenter 10X FastDigest Buffert och 10X FastDigest Grön buffert
För användning med (applikation) Snabb klonanalys; Snabb beredning av DNA för kloning; Digestion av PCR-produkter; Snabb RFLP-genotypning; Nedbrytning av svårklyvt DNA
Kvantitet 50μ L
Produkttyp FastDigest™ Xapl