Läs mer
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit for Soil
Produktkod. 11492400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11492400 50 beredningar 50 förberedelser
1 options
Produktkod. 11492400 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 116560200
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
FastDNA™ SPIN Kit for Soil används för snabb isolering av PCR-färdigt genomiskt DNA från vilket miljöprov som helst.
  • FastDNA™ SPIN Kit for Soil isolerar snabbt och effektivt genomiskt DNA från bakterier, svampar, växter och djur från jord- och andra miljöprover.
  • Jord bearbetas av ett FastPrep™-instrument och Lysing Matrix E-rör utformade för att effektivt lysera alla mikroorganismer.
  • Det frigjorda DNA:t renas med en kiseldioxidbaserad spinfiltermetod och är lämplig för PCR-analys och andra tillämpningar nedströms.
  • Fullständig lysering av alla organismer, inklusive historiskt svåra källor som eubakteriella sporer och endosporer, grampositiva bakterier, jäst, alger, nematoder och svampar uppnås inom några sekunder med hjälp av ett FastPrep-instrument och Lysing Matrix E-rör.
  • FastDNA Spin Kit for Soil ger det högsta DNA-utbytet från alla miljöprov inklusive jord, sediment, slam, kompost, gödsel, rhizosfär eller avloppsvatten.
  • FastDNA Spin Kit for Soil innehåller Lysing Matrix-rör och alla reagenser som behövs för att extrahera DNA i en process som effektivt tar bort humussyror och andra PCR-hämmare.
Specifikationer
Kapacitet 2 mL
Koncentration Upp till 500 mg per beredning
Formatera Sats
Isoleringsteknik Glas mjölk
Provtyp Jord, Avföring, Slam, Avloppsvatten, Miljö, Kompost, Gödsel, Rhizosfär
För användning med (utrustning) FastPrep™-instrument
För användning med (applikation) Isolera genomiskt DNA från bakterier, svampar, växter och djur från jord- och andra miljöprover, inklusive sediment, slam, kompost, gödsel, rhizosfär, avloppsvatten med mer
Matris Lysing Matrix E
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp Nukleinsyraisolering, miniprep
Art Isolera genomiskt DNA från bakterier, svampar, växter och djur
Mål DNA
Testtid 30 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastDNA SPIN Kit for Soil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.