Läs mer
3M™ Fästkrok& Slinga SJ352B
Produktkod. 17207800 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,25 mx 25 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17207800 1,25 mx 25 mm
1 options
Produktkod. 17207800 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100123266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    680.01 SEK / 4 rullar
    Save 389.99 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Fästkrok& Slinga
  • Högpresterande gummibaserat lim designat för inomhusapplikationer som kräver medeltemperaturbeständighet
  • Ger en fast vidhäftande bindning till en mängd olika ytor
  • Vävd nylon är hållbar för tusentals förslutningar
  • Snabbfästning som hjälper till att minska produktionstid och kostnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fästanordning
Formatera Rulla
Färg Svart
Mått (L x B) 1,25 mx 25 mm
Tjocklek (metrisk) 4.4 mm