Läs mer
MP Biomedicals™ FastGro syntetisk, djurfri, kemiskt definierad FBS-ersättning
Produktkod. 16329855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16329855 500 ml
16277721 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16329855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092640054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15310.00 SEK
    14582.03 SEK / 500ml
    Save 727.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
FastGro tillåter odling av celler in vitro utan användning av serum och utan någon förening från djur eller människa.
FastGro tillåter odling av celler in vitro utan användning av serum och utan någon förening från djur eller människa. FastGro är en fullständigt definierad tillsats som undviker behovet av serum för ett brett spektrum av cellodlingsmetoder. Eftersom FastGro är kemiskt definierad undviker det variationer från lot till parti. Alla komponenter i FastGro är högrenade och identifierade kemiska föreningar.
Att odla celler i ett FastGro-berikat medium representerar ett antal fördelar jämfört med konventionella FBS-berikade medier.
  • På grund av dess kemiskt definierade natur finns det inga parti-till-parti-variationer. Detta hoppar över behovet av att testa nya serier av serum.
  • Det finns ingen störning av okända serumföreningar i din forskning.
  • Eftersom det inte innehåller hormoner eller cytokiner påverkar det inte dina forskningsdata.
  • FastGro är sparad i användning, eftersom den inte innehåller material från djur eller människor.
  • Den kan förvaras i kylen. Inget behov av upptining före användning.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 till 8 °C
Form Vätska
Produkttyp FBS-ersättningsserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Kvalitet Cellbiologi
Testad för Leverepitelceller, HaCaT, Primära humana hepatocyter, Hybridom, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Humana keratinocyter
För användning med (applikation) Cellkultur