Läs mer
Checkers Fastlane™ 1 kanal 1,5 tum. Överfallskabelskydd
Produktkod. 17782398
Change view
Färg:
Orange
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17782398 Svart
17722508 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17782398 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PFLS0001BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.35 SEK
    533.92 SEK / Paket med 1
    Save 82.43 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Fastlane Lättviktskabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till önskad längd.
  • Fastlane lättviktiga drop-over kabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till valfri längd
  • Patenterad 5-bar slitbaneplatta ger maximal dragkraft för vagnar och fotgängare
  • Dessa lågprofilskydd passar flera kabelstorlekar och är kompakta för enkel installation, demontering och förvaring
Specifikationer
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Färg Svart
Material Polyeten
Typ Cable Protector