Läs mer
Checkers Fastlane™ 1 kanal 4 tum. Överfallskabelskydd
Produktkod. 17702408
Change view
Färg:
Orange
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17702408 Svart
17712408 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17702408 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PFLS0003BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.25 SEK
    1037.24 SEK / Paket med 1
    Save 165.01 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fastlane Lättviktskabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till önskad längd.
  • Fastlane lättviktiga drop-over kabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till valfri längd
  • Patenterad 5-bar slitbaneplatta ger maximal dragkraft för vagnar och fotgängare
  • Dessa lågprofilskydd passar flera kabelstorlekar och är kompakta för enkel installation, demontering och förvaring
Specifikationer
Längd (engelska) 10,7 tum
Längd (metrisk) 27.3 cm
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Färg Svart
Material Polyeten
Typ Cable Protector