Läs mer
Checkers Fastlane™ 1 kanal 4 tum. Överfallskabelskydd
Produktkod. 17712408
Change view
Färg:
Orange
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17712408 Orange
17702408 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17712408 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PFLS0004OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1228.50 SEK
    1063.13 SEK / Paket med 1
    Save 165.37 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Fastlane Lättviktskabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till önskad längd.
  • Fastlane lättviktiga drop-over kabelskydd är gjorda av slitstark polyuretan och har kraftiga, patenterade L-kontakter för att enkelt fästa ytterligare skydd för att sträcka sig till valfri längd
  • Patenterad 5-bar slitbaneplatta ger maximal dragkraft för vagnar och fotgängare
  • Dessa lågprofilskydd passar flera kabelstorlekar och är kompakta för enkel installation, demontering och förvaring
Specifikationer
Längd (engelska) 10,7 tum
Längd (metrisk) 27.3 cm
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Färg Orange
Material Polyeten
Typ Cable Protector