Läs mer
MP Biomedicals™ FastMitophagy™ Detektionskit
Produktkod. 16301296 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5μ g, 30 μg
Produktkod. Kvantitet
16301296 5μ g, 30 μg
1 options
Produktkod. 16301296 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092690201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8795.00 SEK
    8377.66 SEK / 1 uppsättningar
    Save 417.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Designad för detektion av mitofagi i däggdjursceller.
De FastMitophagy Detection Kit är speciellt utformat för att detektera mitofagi i däggdjursceller. Mitofagi är den selektiva nedbrytningen av defekta mitokondrier genom autofagi efter DNA-skada eller oxidativ stress. Det fungerar som ett specifikt elimineringssystem genom att binda dysfunktionella mitokondrier till autofagosomer, smälta ihop fagosomen till lysosomer och bryta ned dem genom matsmältning. Sedan den första observationen 1962 har mitofagi lockat till intensiv forskning för cellhomeostas och utveckling i däggdjursceller. Nyare forskningsansträngningar är inriktade på att ytterligare belysa rollen av inducerad autofagi som ett cellöverlevnadssvar på stress, mikrobiell infektion och sjukdom (t.ex. cancer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom).
Detta kit består av ett mitofagifärgämne, ett reagens för detektering av mitofagi och lysosomfärgämne (Lyso-färgämne). Mitofagifärgämne ackumuleras initialt i intakta mitokondrier och blir immobiliserat via kemisk bindning, vilket resulterar i en mycket svag fluorescens på grund av påverkan av den omgivande miljön. När mitofagi induceras smälter de skadade mitokondrierna till lysosomen och Mitophagy-färgämnet avger en hög fluorescens. Lysofärgämne används för att bekräfta sammansmältningen av Mitophagy-färgämne - märkta mitokondrier och lysosom.
Varje kit innehåller 5 stμ g Mitophagy Dye och 30μ g Lyso Dye som räcker för 5 x 96 brunnars plattor eller 25 analyser vid användning av en 35 mm.
Fördelar med att använda FastMitophagy Detektionskit:
  • Enkel procedur: lägg bara till Mitophagy-färgämnet - inget behov av transfektion
  • Mer känslig än andra autofagimarkörer
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid 0 till 5 °C med skydd mot ljus
För användning med (applikation) Kit för att upptäcka mitofagi
Inkluderar Varje kit innehåller 5 μg Mitophagy Dye och 30 μg Lyso Dye vilket räcker till 5 x 96 brunnars plattor
Kvantitet 5μ g, 30 μg