Beskrivning
- Uppsättning av två brunnsplattor med 96 brunnar djupa tillverkade av hållbar polypropen för pålitlig prestanda
- Används som platthållare för att montera en andra PCR-platta där DNA laddas för klippning
- Ger en idealisk och effektiv uppsättning för konsekvent och reproducerbar skjuvning av HMW-DNA till mindre fragment
- Stöder biblioteksförberedelse för plattformar för långläst sekvensering som PacBio™
- Möjliggör höggenomströmning, effektiv, enhetlig och konsekvent DNA-skjuvning över hela plattan
- Möjliggör bearbetning av upp till 192 prover på bara några minuter för förbättrad genomströmning
- Passar perfekt och säkert i den FastPrep-96™ 2 x 96 djupa brunnsskivhållaren
- Ansökningsanteckningar: För användning med homogenisatorn FastPrep-96 för högkapacitets DNA-skjuvning före biblioteksförberedelse med långlästa sekvenseringsplattformar som PacBio™
- Användningsuttalande: Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skylthållare |