Läs mer
Thermo Scientific™ FastRuler DNA-stegar, redo att använda
Produktkod. 10528740 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storleksintervall:
10 till 200 bp
100 till 5000 bp
50 till 1500 bp
500 till 10 000 bp
Förpackningsstorlek:
1000µL
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storleksintervall Förpackningsstorlek
10528740 50 till 1500 bp Paket med 2
10410280 10 till 200 bp Paket med 2
10190740 100 till 5000 bp 1000µL
10669320 500 till 10 000 bp Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10528740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1103
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific FastRuler DNA-stegar är konstruerade för snabb och bekväm storlek samt ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngade DNA-fragment.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders är ett snabbt och bekvämt verktyg för dubbelsträngad DNA-storlek under elektrofores. Den är specifikt konstruerad för snabb storlek och ungefärlig kvantifiering av DNA på både konventionella agarosegeler och högkapacitets E-geler (i 48- och 96-brunnsformat).
Stegen är en blandning av fem individuella DNA-fragment med trubbiga kromatografi-rensade slut. Detta gör att du kan uppnå precisa resultat snabbare, vilket sparar värdefull laboratorietid.
Höjdpunkter
  • Variation av tillgängliga intervall (från ultralåg till hög nivå)
  • Snabb separation (8 till 14 min)
  • Kort separationsavstånd (10 till 20 mm)
  • Skarpa band, lättminnbara fragmentstorlekar och mängder
  • Färdig att använda: färdigblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direktladdning
  • Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga FastRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Bromfenolblått
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 50 till 1500 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 2 x 500μ L
Produktlinje FastRuler
Produkttyp DNA-stege