Beskrivning
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders är ett snabbt och bekvämt verktyg för dubbelsträngad DNA-storlek under elektrofores. Den är specifikt konstruerad för snabb storlek och ungefärlig kvantifiering av DNA på både konventionella agarosegeler och högkapacitets E-geler (i 48- och 96-brunnsformat).
Stegen är en blandning av fem individuella DNA-fragment med trubbiga kromatografi-rensade slut. Detta gör att du kan uppnå precisa resultat snabbare, vilket sparar värdefull laboratorietid.
Höjdpunkter
- Variation av tillgängliga intervall (från ultralåg till hög nivå)
- Snabb separation (8 till 14 min)
- Kort separationsavstånd (10 till 20 mm)
- Skarpa band, lättminnbara fragmentstorlekar och mängder
- Färdig att använda: färdigblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direktladdning
- Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga FastRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Bromfenolblått |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 500 till 10 000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 2 x 500μ L |
| Produktlinje | FastRuler |
| Produkttyp | Hög DNA-stege |