Läs mer
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200113685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storleksintervall:
10 till 200 bp
100 till 5000 bp
50 till 1500 bp
500 till 10 000 bp
Förpackningsstorlek:
1000µL
Paket med 2
Produktkod. 10410280
Brand: Thermo Scientific™ SM1233
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Höjdpunkter
  • Snabb separation (8 till 14 min)
  • Kort avstånd (10 till 20 mm)
  • Skarpa band, lätta att komma ihåg fragmentstorlekar och kvantiteter
  • Klar att använda - förblandad med laddningsfärg
  • Levereras med laddningsfärglösning för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Orange G
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 10 till 200 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje FastRuler
Kvantitet 2 x 500μ L