Läs mer
Thermo Scientific™ FastVac™ Vakuumfördelare
Produktkod. 15822145 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15822145 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15822145 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35899
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Luer-Lock-envägskranarna är kompatibla med de flesta nukleinsyrareningskolonner och individuellt kontrollerade, vilket tillåter bearbetning av så få som ett prov åt gången.
Luer-Lock-envägskranarna är kompatibla med de flesta nukleinsyrareningskolonner och individuellt kontrollerade, vilket tillåter bearbetning av så få som ett prov åt gången. Dessutom gör den extra stora avfallsbehållaren FastVac Vakuumfördelare bekvämt för protokoll som kräver bearbetning av stora volymer, till exempel under plasmid-DNA-isolering med en PureLink Snabb plasmidreningskit med lågt endotoxin.
Produktegenskaper:
• Kapacitet —som kan bearbeta 1 till 20 prover samtidigt med hjälp av kolonner och en vakuumkälla
•Sammansättningen —består av en linjär grenrörskropp av polyeten med låg densitet, envägs Luer-Lock-avstängningskranar gjorda av en polykarbonatkropp och polypropenhandtag, en vakuumslang av polypropylen och en neoprenpropp
•Kompatibilitet —kompatibel med de flesta nukleinsyrareningssatser (se bruksanvisningen för satsen för information om kompatibilitet och bearbetning med ett vakuumgrenrör)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuumgrenrör
Innehåll och lagring •1 vakuum grenrör
• 20 Luer-Lock-kontakter
• 1 neoprenpropp
Produktlinje FastVac
Kvantitet 1 st