Läs mer
Fasudil dihydrochloride, 99+%
Produktkod. 15423349
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423349 500 mg 500mg
15413349 250 mg 250mg
15403349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60594.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 203911-27-7 | C14H19Cl2N3O2S | 364.285 g/mol
Fasudil-dihydroklorid används för att hämma kontraktila svar på kaliumklorid, fenylephne (PHE), prostaglandin och leverstjärncellers spridning. Det används också vid bildandet av stressfibrer och inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fasudil dihydroklorid används för att hämma kontraktila svar på kaliumklorid, fenylephne (PHE), prostaglandin och leverstjärncellers spridning. Det används också vid bildandet av stressfibrer och inom medicin.
Löslighet Löslig i vatten och dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Ont på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203911-27-7
Molekylformel C14H19Cl2N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 364.285
MDL-nummer MFCD00153805
InChI-nyckel NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16219471
IUPAC-namn 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isokinolin;dihydroklorid
LEDER C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fasudil dihydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Merck Index 14,3942
Synonym fasudil dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, ha 1077, dihydrochloride, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline dihydrochloride, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine, 2hcl, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine,2hcl, 1-5-isoquinolinylsulfonyl homopiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-homopiperazine, fasudil and ha 1077, dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, solid hplc
Löslighetsinformation Soluble in water and dimethylsulfoxide.
Formel vikt 364.29
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.