Läs mer
Fasudil Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Fasudil (HA-1077
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fasudil Hydrochloride |
| CAS | 105628-07-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H18ClN3O2S |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | HA-1077 HydrochlorideAT-877 Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 55 mg/mL (167.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.56 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCCC3)=O.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.83 |
| Show More |