Läs mer
Tocris Bioscience™ Fasudil hydrochloride
Produktkod. 18094052
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094052 10 mg
18073882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18094052 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0541/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 SEK
    2280.60 SEK / 10mg
    Save 134.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Inhibitor of cyclic nucleotide dependent- and Rho-kinases
Fasudil hydrochloride is a cyclic nucleotide-dependent protein kinase inhibitor and Rho-associated kinase inhibitor (IC50 = 10.7 μM). Fasudil suppresses MMP-2 expression and induces apoptosis in glioblastoma cells in vivo. Fasudil is a Ca2+ antagonist, vasodilator and inhibits proliferation of vascular smooth muscle cells. Fasudil binds to α-synuclein to reduce aggregate formation in cellular models of Parkinson's disease, also displays neuroprotective properties and increases survival of dopaminergic neurons in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105628-07-7
Molekylformel C14H18ClN3O2S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fasudil hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 327.83
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 327.827