missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Fasudil hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4783452
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18094052

Brand: Tocris Bioscience™ 0541/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Inhibitor of cyclic nucleotide dependent- and Rho-kinases

Fasudil hydrochloride is a cyclic nucleotide-dependent protein kinase inhibitor and Rho-associated kinase inhibitor (IC50 = 10.7 μM). Fasudil suppresses MMP-2 expression and induces apoptosis in glioblastoma cells in vivo. Fasudil is a Ca2+ antagonist, vasodilator and inhibits proliferation of vascular smooth muscle cells. Fasudil binds to α-synuclein to reduce aggregate formation in cellular models of Parkinson's disease, also displays neuroprotective properties and increases survival of dopaminergic neurons in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 105628-07-7
Molekylformel C14H18ClN3O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fasudil hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 327.83
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 327.827
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.