missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fat Brown RR, MP Biomedicals™

Produktkod. 11485451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485451 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11485451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215803525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fat Brown RR
CAS 6416-57-5
Molekylformel C16H14N4
MDL-nummer MFCD00009689
Synonym Solvent brown 1, C.I. 11285
InChI-nyckel AHWMWMNEYBHQNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(N=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C(N)=C1
IUPAC-namn 4-[2-(naftalen-1-yl)diazen-1-yl]bensen-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 262.32
PubChem CID 62608
Formel vikt 262.31
Färg Brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.