Läs mer
MP Biomedicals Fett diet, hög
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Kost med hög fetthalt
- 45% fetthalt
- Används i forskningsstudier som involverar fettrelaterade dieter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Kylt |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.