Läs mer
FAT1 Antibody (FAT-1 3D7/1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-2693-0.025mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18483299
  • 1825.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
FAT1 Monoclonal specifically detects FAT1 in Drosophila samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
FAT1
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
FAT1
Cytoplasmic domain of drosophila Fat
0.025 mg
Signal Transduction
2195
Drosophila
Purified
Western Blot
FAT-1 3D7/1
Unconjugated
FAT tumor suppressor 1, FAT tumor suppressor homolog 1 (Drosophila)
Mouse
Thiophilic Chromatography
RUO
Primary
FAT (Fat-1). Tested only in Drosophila. Expected to cross-react with Rat (85% identity with immunogen) and Chimpanzee (92% identity with immunogen) due to sequence homology.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgM
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only